Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Foam Swabs
Codice prodotto. p-183197 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13.1 cm
14.9 cm
Materiale maniglia:
Polypropylene
Wood
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale maniglia Dimensione della confezione
16458115 14.9 cm Wood pezzi 50
16438115 13.1 cm Polypropylene pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458115
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flexible foam applicators. Tip is comprised of an open-cell polyurethane foam. Ideal for a variety of cleaning applications.
Flexible mini-tip foam applicators. Tip is comprised of an open-cell polyurethane foam. Ideal for a variety of cleaning applications.
  • With polypropylene or wood handles
  • Nonlinting and nonscratching
Applications:
May be used with alcohol, acetone, oils, greases, and solvents
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP's
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.083 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.88 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning sensors and components, Applying adhesives or other solutions, Removing dirt, contamination, fluxes or resins, Soft non-abrasive foam tip, Wood handle is naturally biodegradable
Colore maniglia White
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 0.211 cm
Lunghezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.812 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 14.76 cm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.68 in.
Length (Metric) Tip 1.74 cm
Diametro (sistema metrico) punta 0.478 cm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.188 in.
Grado Medical
Sterilità Non-sterile
Materiale maniglia Wood
Stile punta Standard
Tip Material Polyurethane Foam