Learn More
Fisherbrand™ Puntali per caricamento di gel, 1-200 μl
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38700kg
Codice prodotto. 11927734
Quantità Prezzo
1 39.98€ / pezzi 1000
10 36.23€ / pezzi 1000
Spedizione stimata
29-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
  • Puntali rotondi per il caricamento gel
  • Facilità di caricamento gel da 0.6 mm
  • Le applicazioni comprendono gel di agarosio per DNA, 2-D e SDS PAGE, gel capillari e sequenziamento
  • Con certificazione di un laboratorio indipendente
Specifica
Specifica
1 - 200 μl
Incolore
Polipropilene
6.98 cm
Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi
Gel, rotonda
Pk. of 1000
Rotondo
2.75 pollici
DNase, RNase Free
0.6 mm
BP
Videos