Learn More
Fisherbrand™ Precleaned Glass EPA Vials
Codice prodotto. 11553552 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
40 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
11553552 40 mL Clear pezzi 144
11563552 40 mL Amber pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11553552
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Packaged in partitioned trays
Glass vials for collection of water and soil samples for Volatile Organic Analysis.
  • Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
  • GPI thread, 24-400
Compliance
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Da utilizzare con (applicazione) For general analysis
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Include 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps
Volume (sistema imperiale) 10 dr.
Volume (sistema metrico) totale 40 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Spessore (sistema metrico) 3.17 mm
Certificazione/Conformità EPA
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Vial