Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene graduati
Codice prodotto. 11788549 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11788549 1000 ml pezzi 100
11758549 150 ml pezzi 100
11768549 250 ml pezzi 100
11778549 800 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11788549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I becher economici monouso sono eccellenti contenitori per campioni
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Chemical resistant to dilute or weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases Withstand temperatures to 93°C (200°F)
  • Graduations in mL and oz., accurate to ±2%
Specifica
Accuracy ±2%
Diametro (sistema imperiale) base 4.02 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 5.35 in.
Diametro (sistema metrico) base 10.21 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 13.5 cm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Polistirene
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.79 cm
Include Quattro beccucci per versare
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 200°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 93 °C
Tipo Becher
Monouso
Graduated