Learn More
Fisherbrand™ HDPE Liquid Samplers
Codice prodotto. 16562440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
1.8 m
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
6 ft.
Larghezza (sistema metrico):
7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Lunghezza (sistema imperiale) maniglia Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16562440 1.8 m 6 ft. 7.62 cm 3 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16562440
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For industrial and environmental applications.
Chemical-resistant, high-density polyethylene samplers ideal for use in corrosive environments and hard-to-reach places.
  • 500mL bottle screws into the end of handle and is filled via four ports
  • Handle is supplied in two pieces
  • Reusable
  • Handle O.D: 1.25 in. (3.2cm)
Order Info
Additional liquid sampler sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) For industrial and environmental applications
Diametro (sistema imperiale) maniglia 1.25 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 3.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 81.06 in.
Altezza (sistema metrico) 205.89 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 1.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm