Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes
Codice prodotto. 15898867 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40.64 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole:
13 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
7.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) setole Diametro (sistema metrico) setole Dimensione della confezione
15898867 40.64 cm 13 cm 7.6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15898867
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes have spiral-wound bristles for cleaning beakers.
  • Extra-heavy tuft end
  • Wooden handle
Specifica
Product Type Heavy Duty Brush
Materiale maniglia Wood
Tipo di punta Tuft End
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) setole 3 in.
Diametro (sistema metrico) setole 7.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) For cleaning beakers
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 5in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.64 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 13 cm