Learn More
Fisherbrand™ Imbuti multiuso/per impieghi gravosi
Codice prodotto. 11997934 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5cm
8.7cm
10.3 cm
12.5cm
15.5 cm
20.3 cm
Altezza (sistema metrico):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 3
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11997934 40 ml 6.5cm 9 cm pezzi 72
11997884 500 ml 20.3 cm 20.5 cm pezzi 12
12622445 500 ml 20.3 cm 20.5 cm pezzi 3
11907944 100 ml 8.7cm 11 cm pezzi 72
11917914 410 ml 15.5 cm 17.7 cm pezzi 24
11927944 210 mL 12.5cm 14.1 cm pezzi 72
11917944 140 ml 10.3 cm 11.5 cm pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11997934
Spedizione stimata: 03-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for continuous lab work and heavy-duty jobs
  • Durable polypropylene construction with external ridges and ribbing to prevent vapor lock
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 6.5cm
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 9 cm
Autoclavabile Sì