Learn More
Fisherbrand™ Crogioli alti in porcellana
Codice prodotto. 13489699 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2 mm
2.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
13489699 50 ml 53 mm 43 mm 2.1 mm pezzi 6
13459699 1.3 ml 15 mm 15 mm 1.5 mm pezzi 6
13479699 5 ml 24 mm 20 mm 1.8 mm pezzi 6
13439699 15 ml 35 mm 29 mm 2 mm pezzi 6
13449699 30 ml 43 mm 37 mm 2 mm pezzi 6
13469699 10 ml 31 mm 26 mm 2 mm pezzi 6
13499699 100 ml 65 mm 54 mm 2.1 mm pezzi 6
13409709 40 ml 50 mm 40 mm 2 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Avviso: La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1150 °C
Codice prodotto. 13489699
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Avviso: La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1150 °C
°°
Resistono fino a una temperature di 1150 °C (2102 °F)
  • Satinatura interna ed esterna ad eccezione della superficie inferiore esterna e del bordo
Order Info
Copertura in vendita separatamente
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 2.1 mm
Peso (sistema metrico) 37 g
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 53 mm
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Product Type Crogiolo