Learn More
Fisherbrand™ High Impact Polystyrene (HIPS) Drying Rack
Codice prodotto. 17286393 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
72
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
17286393 72 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17286393
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Fits up to 72 pegs.
Fits up to 72 pegs.
  • Injection-molded, high-impact, light blue polystyrene
  • Pegs hold cylinders, bottles, beakers and containers etc. and snap in or out easily when desired
  • Comes with 72 large 4 in. long (10.2cm) pegs, expansion hanging hooks, draining tubes and fastening stoppers for coupling with additional racks
  • Interchangeable pegs for use with test tubes available separately
  • Bag of 11 Pegs made of high impact polystyrene
Order Info
Dimensions: 17W x 24 in. H (43.2 x 61cm) with 3 in. (7.6cm) ledge
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità 72
Materiale Polystyrene
Posizioni 72
Lunghezza (sistema metrico) 44.92 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.68 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.375 in.
Altezza (sistema imperiale) 24.82 in.
Product Type Drying Rack
Altezza (sistema metrico) 63 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.11 cm