Descrizione
White, textured surface may be stamped or written on.
- Withstands temperatures as high as 287.8°C (550°F) and as low as -211.7°C (-384.8°F)
- White, self-adhesive
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Self-adhesive |
| Colore | White |
| Formato | Nastro |
| Product Type | High Low Temperature Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | Textured surface may be stamped or written on |
| Quantità | Each |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -384.8 to 550°F |
| Temperature Range (Metric) | -211.7 to 287.8°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 300 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 762 cm |
| Vedi altri risultati |