Learn More
Tipo di finestra essiccante Humidity Sponge™
Codice prodotto. 11724366 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale o nome chimico unitSize
11724366 Essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™ pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11724366
Edge
Le spugne Humidity Sponge sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di asciugatura. L'essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™ è atossico e compatibile con camera sterile di Classe M3.5.
Meet all drying requirements with these humidity sponges. Fisherbrand™ Dessicant Window Type Humidity Sponges™ are non-toxic and Class M3.5 cleanroom-compatible.
  • Bags result in 37% moisture absorption
  • Indicators show when moisture capacity has been reached
  • One bag will retain 16% moisture in a container with a volume of two gallons (476 cu. in.)
  • Bag size: 7.6 x 7.6 x 0.6 cm (3 x 3 x 1/4 in.)
Specifica
Materiale o nome chimico Essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™
CAS 1302-78-9
Materiale Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Quantità 40 Pk.
Grado Certified
Peso Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)