Learn More
Tipo di finestra essiccante Humidity Sponge™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
Meet all drying requirements with these humidity sponges. Fisherbrand™ Dessicant Window Type Humidity Sponges™ are non-toxic and Class M3.5 cleanroom-compatible.
- Bags result in 37% moisture absorption
- Indicators show when moisture capacity has been reached
- One bag will retain 16% moisture in a container with a volume of two gallons (476 cu. in.)
- Bag size: 7.6 x 7.6 x 0.6 cm (3 x 3 x 1/4 in.)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Essiccante Fisherbrand™ Humidity Sponge™ |
| CAS | 1302-78-9 |
| Materiale | Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate |
| Quantità | 40 Pk. |
| Grado | Certified |
| Peso | Each bag weighs 10 g (0.35 oz.) |