Learn More
Fisherbrand™ Ice Buckets
Codice prodotto. p-2367892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11542712 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11542712
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for use with dry ice, water ice and salt solutions.
  • Molded handles enable safe handling and transport
  • Rigid construction provides high durability and excellent insulating properties
  • Buckets will not sweat or leak and are unbreakable with normal use
  • Withstand temperatures up to 95°C (203°F)
  • Resistant to acetone and easy to clean — can be chemically disinfected
  • Stackable for convenient storage
  • Rim diameter (maximum, with handles): 12.75 in. (32.5cm)
  • Height: 7.25 in. (18.5cm)
  • Capacity: 1.2 gal. (4.5L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Altezza (sistema metrico) 18.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Da utilizzare con (applicazione) Dry ice, water ice and salt solutions
Materiale Poliuretano
Tipo Cestello portaghiaccio
Colore Red
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
Gamma di temperatura 95°C