Learn More
Fisherbrand™ Rack portaprovette a quattro vie con interblocco
Codice prodotto. 11700055 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione fluorescente
Blu
Blu/verde/rosa/giallo/arancione, Green, Yellow, Orange, Pink
Giallo fluorescente
Naturale
Rosa fosforescente
Verde fosforescente
Dimensione della confezione:
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11700055 Blu/verde/rosa/giallo/arancione, Green, Yellow, Orange, Pink pezzi 5
11770045 Blu pezzi 5
11750334 Naturale pezzi 5
11790045 Arancione fluorescente pezzi 5
11760334 Verde fosforescente pezzi 5
11780045 Rosa fosforescente pezzi 5
11770334 Giallo fluorescente pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11700055
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e agganciarli insieme in base alla dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e di agganciarli insieme per ottenere la dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Create a customized tube rack: rotate and connect.
Rotate each rack for the tube size you need. Each rack can accommodate:
  • 4 x 50 mL conical tubes (Well Dia: 30 mm),
  • 12 x 15 mL conical tubes (Well Dia: 17.5 mm),
  • 32 x 1.5 mL microtubes (Well Dia: 11.6 mm), or
  • 32 x 0.5 mL microtubes (Well Dia: 8.2 mm).
Connect racks to increase the capacity of your tube rack:
  • Unique system of tabs and slots that can link together
  • Create as large a rack as you need for your benchtop applications
  • Available in a range of colors for fun color-coding and easy identification
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blu/verde/rosa/giallo/arancione, Green, Yellow, Orange, Pink
Capacità Provette coniche 4 x 50/12 x 15 ml, Microprovette 32 x 1.5/ 32 x 0.5 ml
Materiale Polipropilene
Posizioni 4
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 17,4 x 9,5 x 5,2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 174 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Rack per provette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Matrice 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Larghezza (sistema metrico) 9,5 cm