Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Reusable Test Tubes with Rubber-Lined Screw Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E982, Type VI, Class A |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Cylindrical |
| Tipo di etichetta | Marking Spot |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Dimensioni filo | 24-410 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |