Learn More
Fisherbrand™ Spatola ad L per distribuzione di cellule
Codice prodotto. 15615467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Pouch, 100 Pouches/Cs.
10/Pouch, 50 Pouches/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615467 10/Pouch, 50 Pouches/Cs. pezzi 500
15625467 1/Pouch, 100 Pouches/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615467
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideali anche per la diffusione uniforme delle colture batteriche
Ideale per la diffusione uniforme della cultura batterica
  • Monouso
  • La superficie a diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar
  • La forma a L consente l'applicazione su tutta la superficie della piastra di Petri o della piastra
  • Il polipropilene blu presterilizzato elimina la necessità di esposizione a fiamma o la sterilizzazione in autoclave
Specifica
Monouso Sì
Colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra per colture di agar
Quantità 10/Pouch, 50 Pouches/Cs.
Forma A L
Materiale Polipropilene
Product Type Spalmatore per cellule
Sterilità Sterili
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la diffusione uniforme delle colture batteriche; la diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar