Learn More
Fisherbrand™ Labeling Tape
Codice prodotto. 17837301 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Salmon
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
1.5 in.
2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17837301 Green 2 in. Pezzo
17827301 Yellow 2 in. Pezzo
17817301 White 2 in. Pezzo
17847301 Blue 2 in. Pezzo
17857301 Red 2 in. Pezzo
17867301 White 1.5 in. Pezzo
17877301 Salmon 0,75in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17837301
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il nastro per etichettatura colorato è utile per molte applicazioni di etichettatura. Scrivibile, aderisce alla maggior parte delle superfici.
  • Strong, durable and oil-, water- and acid-resistant
  • Withstands temperature from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
  • Core diameter: 1 in.
  • Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
  • Will stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
Specifica
Colore Green
Formato Nastro
Product Type Label Tape
Da utilizzare con (applicazione) Impermeabile, resistente agli oli e agli acidi
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -10 to 250°F
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Dimensioni (L x P) 14 yd. x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 13 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.5 cm