Descrizione
Il nastro per etichettatura colorato è utile per molte applicazioni di etichettatura. Scrivibile, aderisce alla maggior parte delle superfici.
- Strong, durable and oil-, water- and acid-resistant
- Withstands temperature from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
- Core diameter: 1 in.
- Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
- Will stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
Specifica
Specifica
| Colore | Salmon |
| Formato | Nastro |
| Product Type | Label Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | Impermeabile, resistente agli oli e agli acidi |
| Quantità | 1 Ea. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -10 to 250°F |
| Temperature Range (Metric) | -23°C to +121°C |
| Dimensioni (L x P) | 14 yd. x 0.75 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13 m |
| Vedi altri risultati |