Learn More
Fisherbrand™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. 17324410 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
18 mm
15-415 mm
24-400 mm
28-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
17324410 15 mL 15-415 mm pezzi 12
17334410 30 mL 18 mm pezzi 12
17344410 60 mL 18 mm pezzi 12
17354410 125 mL 24-400 mm pezzi 12
17364410 180 mL 24-400 mm pezzi 12
17374410 250 mL 24-400 mm pezzi 12
17384410 500 mL 28-400 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17324410
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile, reliable bottles and spouts.
  • LDPE bottles and spouts with sealer caps
  • Sealer snaps on easily after use and gives tight seal
  • Spout openings are standard 0.03 in. (0.08cm)
  • Can be enlarged by cutting back with scissors
Specifica
Capacità 0.5 oz., 15mL
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Translucent
Include Sealer Cap
Materiale LDPE
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Quantità Pack, Case
Sterilità Non sterile
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Product Type Dispensing Bottle
Altezza (sistema imperiale) 1.417 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 15-415 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile