Descrizione
Versatile, reliable bottles and spouts.
- LDPE bottles and spouts with sealer caps
- Sealer snaps on easily after use and gives tight seal
- Spout openings are standard 0.03 in. (0.08cm)
- Can be enlarged by cutting back with scissors
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 oz., 125mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Bottle Dispensing/Sealer, LDPE 4oz |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.85 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Liquids |
| Materiale | LDPE |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.07mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |