Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
Codice prodotto. 12632415 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
28mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Finitura collo Dimensione della confezione
12632415 250 ml 43 mm pezzi 12
12622415 30 mL 28mm pezzi 12
11957934 30 mL 28mm pezzi 72
11967934 60 ml 28 mm pezzi 72
12602415 60 ml 28 mm pezzi 12
11977934 125 ml 38 mm pezzi 72
12692405 125 ml 38 mm pezzi 12
11987934 250 ml 43 mm pezzi 72
11937924 500 ml 53 mm pezzi 48
12642415 500 ml 53 mm pezzi 12
11967904 1000 ml 63 mm pezzi 24
12652415 1000 ml 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12632415
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
  • Praticamente infrangibili e tuttavia molto flessibili
  • Chimicamente resistenti alla maggior parte degli acidi e dei solventi organici deboli e forti, possono tuttavia essere attaccate lentamente da forti agenti ossidanti e da alcuni solventi che possono causare l'ammorbidimento e il rigonfiamento
  • Temperatura di utilizzo massima 80°C (176°F) con fragilità e temperatura di -100°C (-148°F)
  • Le bottiglie possono essere sterilizzate con radiazioni, gas, EtO o chimicamente; non sterilizzabili in autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Materiale LDPE
Sterilità Sterili
Finitura collo 43 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 43 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:CERT-0040858
Product Type Flacone a bocca larga