Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12692405 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
28mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Finitura collo Dimensione della confezione
12692405 125 ml 38 mm pezzi 12
12622415 30 mL 28mm pezzi 12
11957934 30 mL 28mm pezzi 72
11967934 60 ml 28 mm pezzi 72
12602415 60 ml 28 mm pezzi 12
11977934 125 ml 38 mm pezzi 72
11987934 250 ml 43 mm pezzi 72
12632415 250 ml 43 mm pezzi 12
11937924 500 ml 53 mm pezzi 48
12642415 500 ml 53 mm pezzi 12
11967904 1000 ml 63 mm pezzi 24
12652415 1000 ml 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12692405
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Non graduate, semitrasparenti per una migliore visibilità
  • Virtually unbreakable, yet very flexible
  • Chemically resistant to most weak and strong acids and organic solvents, but can be slowly attacked by strong oxidizing agents and some solvents that can cause softening and swelling
  • Maximum use temperature 80°C (176°F) with brittleness temperature of -100°C (-148°F)
  • Bottles can be radiation, gas, EtO or chemically sterilized; not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Colore Semitrasparente
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Finitura collo 38 mm
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Product Type Wide Mouth Bottle