Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE a tenuta ermetica
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
25.90€ - 77.75€
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
---|---|
Tipo di chiusura | Vite |
Colore | Incolore |
Materiale | HDPE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11745383
|
Fisherbrand™
|
2 once, 59.1 ml | 20-410 |
25.90€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11755383
|
Fisherbrand™
|
4 once, 118.3 ml | 24-410 |
32.15€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765383
|
Fisherbrand™
|
8 once, 236.5 ml | 24-410 |
42.75€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11775383
|
Fisherbrand™
|
16 once, 473 ml | 28-410 |
46.45€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785383
|
Fisherbrand™
|
32 once, 946 ml | 38-430 |
77.75€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11735383
|
Fisherbrand™
|
1 once, 30 ml | 20-410 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
- HDPE semitrasparente
- Imboccatura stretta
- Il beccuccio antigoccia garantisce travasi sicuri e puliti
- Tappi a vite senza rivestimento montati
Specifica
Polypropylene | |
Vite | |
Incolore | |
HDPE |