Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescription
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Flaconi rigidi semitrasparenti
- A tenuta ermetica†
- Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
- Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
- I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
- Non autoclavabili
Specifications
Specifications
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non sterile |
| Finitura collo | 63 mm |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 63 mm |
| Show More |