Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE a tenuta ermetica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-44353 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Finitura collo unitSize
11775243 30 ml 28 mm pezzi 72
10576499 60 ml 28 mm pezzi 12
12971261 125 ml 38 mm pezzi 12
10062439 250 ml 43 mm pezzi 12
10705340 500 ml 53 mm pezzi 12
11528062 1000 ml 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11775243
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite in polipropilene
Flaconi rigidi semitrasparenti
  • A tenuta ermetica†
  • Temperatura di esercizio più elevata rispetto al LDPE, fino a 120 °C (248 °F) per brevi periodi e 110 °C (230 °F) per un uso continuo
  • Temperatura di infragilimento a -100 °C (-148 °F)
  • I flaconi possono essere sterilizzati con radiazioni, EtO o chimicamente
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale HDPE
Sterilità Non sterile
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Leakproof Wide Mouth Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Non autoclavabile