Learn More
Fisherbrand™ Lid for 96/384 Well Polystyrene Plates
Codice prodotto. 11927964 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
96-well Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 180
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
11927964 96-well Plate pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11927964
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Protect samples from contamination and evaporation during assay processing, incubation or storage
  • Clear
  • Non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 180
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for low-volume assays such as colorimetric, enzymatic, cloning, replication, array and storage
Product Type Plate Lid
Plate Compatibility 96-well Plate