Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con coperchio di chiusura con Snap-Cap™ in polipropilene
Codice prodotto. 11706467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Incolore
Capacità (sistema metrico):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
RCF max:
25000 xG
26000 xG
30000 xG
Imballaggio:
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) RCF max Imballaggio Dimensione della confezione
11706467 Incolore 1.5 ml 26000 xG Sacchetto pezzi 500
11976955 Incolore 0.6 ml 30000 xG Sacchetto pezzi 1000
11966955 Assortiti 1.5 ml 26000 xG Sacchetto pezzi 500
11956955 Incolore 2 ml 25000 xG Sacchetto pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11706467
In stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
I comodi tappi perforabili scattano in posizione e sono utilizzabili con una sola mano
  • Polypropylene tubes with flat tops
  • Ideal for sample-handling applications, including centrifugation, boiling and freezing of specimens, incubation and storage
  • With graduation marks for volume estimation
  • RNase and DNase free
Centrifuges that develop excessive heat may damage this tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa centrifugazione, ebollizione e congelamento di campioni, incubazione e stoccaggio
Imballaggio Sacchetto
Tipo di chiusura A scatto
RCF max 26000 xG
Graduazioni 0.1 ml