Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Codice prodotto. 11986955 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Capacità (sistema metrico):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Tipo di chiusura:
A scatto
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
11986955 Non sterile 1.5 ml A scatto pezzi 250
11996955 Non-sterile 0.6 ml A scatto pezzi 500
17848983 Non-sterile 0.6 ml A scatto pezzi 250
11906965 Non-sterile 2 ml A scatto pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11986955
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
  • Realizzata in robusto polipropilene resistente agli agenti chimici
  • La provetta da 0.6 ml è graduata in incrementi di 0.2 ml; la provetta da 1.5 ml, in incrementi di 0.5 ml con un'ulteriore graduazione a 0.1 e la provetta da 2.0 ml, in incrementi di 0.5 ml
  • Progettata per l'uso in applicazioni critiche, dove il recupero del campione minuto è importante
  • Resiste a velocità fino a 30,000 xG
  • Consigliata per l'utilizzo da congelatore a centrifuga
  • Autoclavabile fino a 120 °C, resiste a temperature di congelamento fino a -80 °C
Order Info
Provette non sterili fornite sfuse. Le provette sterili (colore naturale) vengono fornite confezionate singolarmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni critiche in cui è importante il recupero di campioni minuti
Imballaggio Sfusi
Sterilità Non sterile
Graduated Sì
Tipo di chiusura A scatto
RCF max 30000 xG
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm