Learn More
Fisherbrand™ Low- and Tall-Form PTFE Evaporating Dishes
Codice prodotto. 17759959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 mL
Diametro (sistema imperiale):
4.76 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.81 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17759959 180 mL 4.76 in. 0.81 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17759959
Spedizione stimata: 28-12-2026
Inert and usable to 280°C (536°F).
Smooth internal finish.
  • With heavy walls
  • With pouring spout
Specifica
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Da utilizzare con (applicazione) Evaporating Application
Finitura interna Smooth
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 500°F
Temperature Range (Metric) 260°C
Spessore 2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5237 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133.01 mm
Altezza (sistema metrico) 20.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.81 in.
Diametro (sistema imperiale) 4.76 in.
Diametro (sistema metrico) 121 mm