Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette maxi
Codice prodotto. 11947754 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152 mm
16.35 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11947754 16.35 cm pezzi 200
11957754 152 mm pezzi 100
17838983 152 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11947754
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For use with large volume pipets
  • Designed for use when transferring large sample volume
  • Advanced molding technology ensure tips are straight
  • Alternative option to serological pipets
  • Nonsterile; certified by independent laboratory to be RNase, DNase, DNA, and Pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 10 ml
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 6.44 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.35 cm
Formato BUlk
Stile punta Universale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman P10
Materiale Polipropilene