Learn More
Fisherbrand™ Micro Slide Storage Cabinet Bases
Codice prodotto. 16237260 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige
Include:
Base and legs
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Include Dimensione della confezione
16237260 Beige Base and legs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16237260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    13.85€ / pezzi 1
    Risparmia 22.90€
    62% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bases for Fisherbrand Micro Slide Storage Cabinets
For use with Fisherbrand Micro Slide Storage Cabinets (Cat. No. 07-212-100 through -103)
  • Optional bases in models with legs or without legs
  • Available in dark beige, tan, green, or white
  • 47.6L x 40W x 12.1cm H (18.75 x 15.75 x 4.75 in.)
  • Specifica
    Colore Beige
    Profondità (sistema imperiale) 18.75 in.
    Profondità (sistema metrico) 476.25 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Microscope slide
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Micro Slide Storage Cabinets
    Altezza (sistema imperiale) 4.75 in.
    Altezza (sistema metrico) 120.65 mm
    Include Base and legs
    Materiale Metal
    Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
    Larghezza (sistema metrico) 400.05 mm