Learn More
Fisherbrand™ Micro Slide Storage Cabinets
Codice prodotto. 16227260 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16227260 Beige Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16227260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.75€
    45.39€ / pezzi 1
    Risparmia 75.36€
    62% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Each drawer divided lengthwise into two compartments for maximum space utilization.
Each drawer divided lengthwise into two compartments for maximum space utilization
  • Each cabinet holds up to 4500 3 × 1 in. or 75 × 25mm slides
  • When stacked 12 cabinets high (with optional base), up to 54,000 slides can be stored in 2 sq. ft. of floor space
  • Interlocking design works with all current Fisherbrand and Fisher Scientific™ metal microslide cabinets
  • Unit contains six interchangeable drawers, each fitted with cardholder, choice of brass or plastic pull knob, and two compressor blocks to maintain slides upright in partially filled drawers
  • Available in dark beige, tan, green, or white. Optional bases available with or without legs.
  • L × W × H: 18.75 × 15.75 × 4.75 in. (47.6 × 40 × 12.1cm)
  • Bases with or without legs available. (See Cat. No. 07-212-104)
Specifica
Tipo Micro Slide Storage Cabinet
Colore Beige
Profondità (sistema imperiale) 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) 476.25 mm
Sostegni dispositivo 4500 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Microscope slide
Altezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Altezza (sistema metrico) 120.65 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Metal
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.05 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm