Learn More
Fisherbrand™ Microscope Slide Box
Codice prodotto. 13213939 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
13213939 25 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13213939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.21€
    9.45€ / pezzi 10
    Risparmia 16.76€
    63% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Extremely durable and economically priced holder for standard microscope slides
  • Capacity for twenty-five (25) 3 x 1 in. or 75 x 25mm standard slides
  • Tight-fitting lid protects slides and prevents dust accumulation
  • Durable molded black plastic construction
  • Preprinted index card in lid for easy slide identification
  • Front has tab area (tab included) for additional identification
  • Base has interlocking grooves for stacking several units
  • Slides stay securely in place with numbered slide partitions
Specifica
Capacità vetrino 25
Tipo di chiusura Snap-on
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope Slide
Include Numbered slide partitions
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Plastic
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm