Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di 25 vetrini in polipropilene
Codice prodotto. 11761476 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Rosso
Capacità vetrino:
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità vetrino Dimensione della confezione
11761476 Bianco 25 Pezzo
11751476 Rosso 25 Pezzo
11741476 Blu 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11761476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.25€
    2.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1.46€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 o 100 vetrini con custodie incernierate resistenti. Le scatole per vetrini da microscopio Fisherbrand™ con alloggiamenti numerati conservano i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti sicuri corrispondenti alla scheda di identificazione numerata. Le scatole impilabili si chiudono ermeticamente mediante una chiusura con fermo.
Store and transport 25 or 100 slides safely with durable hinged cases. Fisherbrand™ Microscope Slide Boxes with Numbered Slots keeps standard microscope slides in secure slots that correspond to the numbered identification card. Stackable boxes clos
  • Constructed of durable polypropylene or paperboard, with no lining
  • Hinged lids are held securely closed by latch lock
  • Stacking feet provide maximize stability
  • Numbered slide identification card included for easy identification
Specifica
Tipo Slide Holder
Capacità vetrino 25
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Hinged lid with latch lock
Colore Bianco
Sostegni dispositivo 25 slides
Dimensioni (L x P x A) 141 x 92 x 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrino per microscopio
Altezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Altezza (sistema metrico) 3.17 cm
Include Numbered index card
Lunghezza (sistema imperiale) 5.55 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 141 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 75 mm
Materiale Polipropilene
Sovrapponibile Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 3.62 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 25 mm