Learn More
Fisherbrand™ Microslide Cabinets, One drawer, holds 100 slide holders/400 slides
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Store microscope slides with ease, speed, efficiency
- High-strength steel drawers
- Each drawer holds up to 100 four-place microscope slide holders (available separately, Cat. No. 12-588-25)
- Includes inside door stop to prevent spills, lock compressor to keep slide holders in place
- Gray enamel finish
- Have interlocking mating slots for stacking for modular storage system
- Equipped with rubber feet for placement on lab bench
Specifica
Specifica
| Tipo | Microslide Cabinet |
| Capacità vetrino | 400 slides |
| Colore | Gray Enamel (Finish) |
| Conteggio (cassetti) | 1 |
| Profondità (sistema imperiale) | 16.25 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 419 mm |
| Sostegni dispositivo | 400 Slides |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 130.04 mm |
| Include | Inside door stop to prevent spills, lock compressor to keep slide holders in place |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?