Learn More
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge Replacement Parts
Codice prodotto. 12893332 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 8 Strip 0.2 mL Tubes
6 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12893332 2 x 8 Strip 0.2 mL Tubes Pezzo
12883332 6 x 1.5/2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12893332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    49.09€ / pezzi 1
    Risparmia 9.96€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement parts for Fisherbrand™ mini-centrifuge.
  • For use with the Fisherbrand™ mini-centrifuge
Specifica
Descrizione Mini-centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2 mL
Materiale Polycarbonate
Tipo Rotor
Capacità 2 x 8 Strip 0.2 mL Tubes
RCF max None
Velocità max None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Mini-centrifuge
Biocontainment No