Learn More
Fisherbrand™ Mini Stirrer
Codice prodotto. 17881672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17881672 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17881672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    86.13€ / pezzi 1
    Risparmia 23.87€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
An economical stirring solution made for ultimate function, with optimal magnetic coupling and high quality stir bars to ensure dependable stirring efficiency.
  • 5 Year Warranty
  • Made from an ABS and PC blend that is chemically resistant and easy to clean
  • Low-profile design is lightweight for transporting with ease
  • Small footprint saves valuable space on a bench top
  • Quiet operation with low vibration helps users stay focused by reducing noise in the lab
  • Ideal for routine stirring applications in general research, life science, industrial, quality analysis, and clinical lab settings
  • Two (2) high-quality stir bars (35 x 9 mm) are included to ensure maximum stirring performance
Specifica
Speed 200 to 2200 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore ABS/Polycarbonate Blend
Capacità 3 L
Display None
Forma Round
Tensione 100/240 V
Wattage Approx. 4.8 W
Dimensioni (L x P x A) 7.2 x 5.2 x 1.85 in. (18.3 x 13.2 x 4.7 cm)
Altezza (sistema imperiale) 1.85 in.
Altezza (sistema metrico) 4.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.2 cm
Requisiti elettrici Universal 12 V DC
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Various Styles
Certificazione/Conformità CE, RoHS3, CSA,WEEE, UKCA
Garanzia e offerta di assistenza 5 Year Warranty
Colore Gray, Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Liquid Samples up to 3 L and Their Vessels
Include Mini Magnetic Stirrer, 2 Stir Bars (35 x 9 mm, Octagonal Shape), 1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Materiale ABS/Polycarbonate Blend
Modello Mini Stirrer 100-240 VAC, 50/60 Hz Universal
Controllo della velocità Infinity Dial
Temperature Range (Metric) 2°C to 55°C
Tipo Mini Stirrer
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.45 kg
Peso di spedizione (sistema imperiale) 1 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 0.45 kg