Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Codice prodotto. 17871672 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
4500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
17871672 4500 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17871672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    83.14€ / pezzi 1
    Risparmia 61.86€
    42% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Mini Vortexer's small footprint with maximum power offers immediate vortex shaking for a variety of tube sizes. A simple touch start operation enables exceptional mixing performance using one hand.
  • ABS and silicone materials to resist most commonly used chemicals
  • Low profile design and small footprint (only 11 cm. wide) save valuable space on a bench top and in fume hoods
  • Rapid vortex action saves time and enables quick mixing of samples
  • Modern design allows easy one handed touch start operation and shaking stops when the tube is lifted
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
  • Maintenance free design and 5 year warranty helps reduce the cost of ownership
  • Stable platform reduces the chance of dropping a sample during operation
  • Quiet operation and low vibration helps users stay focused
  • U.S. and E.U. Utility Patent Pending, U.S. Design Patent No. D814,045
Specifica
Orbita 6 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 50 mL
Intervallo di velocità 4500 rpm
Tensione 12 VDC
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Wattage Approx. 7.8 W (under load)
Capacità provette 50 mL
Product Type Vortex Mixer
Certificazione/Conformità CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Tipo di spina 4 interchangeable
Frequenza 50/60 Hz
Materiale ABS plastic and silicone
Dimensioni (L x P x A) 5.1 x 4.3 x 3 in. (13 x 11 x 7.5 cm)
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 2 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1 kg
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg
Colore Gray, Blue
Modello Mini Vortexer 100-240 VAC, 50/60 Hz Universal
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 to 50 mL Tubes
Include Mini Vortexer, 2 Silicone Caps, 1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Garanzia e offerta di assistenza 5 Year Warranty