Learn More
Fisherbrand™ Nichrome Inoculating Needles with Handles
Codice prodotto. 15228979 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
26 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Dimensione della confezione
15228979 26 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15228979
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in two needle gauges
  • Consist of a straight wire fixed into an aluminum handle
  • Handle is 7.25 in. long (18.4cm) and has a tapered end
  • Wire is 100mm long
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Nichrome
Product Type Inoculating Needle
Misuratore 26 G
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 18.4 cm
Tipo di maniglia Aluminum handle