Learn More
Fisherbrand™ Pinze a fiocco in nichel
Codice prodotto. 11562692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
152 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11562692 152 mm Pezzo
11563492 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11562692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    26.80€ / pezzi 1
    Risparmia 3.15€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed using high quality nickel 200 components these tongs have good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments.
  • Laboratory Bow Tong, nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish
  • Made of Nickel 200 that is commercially pure (99.6%) wrought nickel
  • Has good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments
  • Features high thermal and electrical conductivities, low gas content and low vapor pressure
Specifica
Lunghezza apertura (sistema metrico) 55 mm
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Materiale Nichel
Tipo Crogiolo con farfalla per laboratorio