Learn More
Fisherbrand™ Octagon Spinbar™ Magnetic Stirring Bars
Octagon magnetic stirring bars with integral pivot ring are the most commonly used shape for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
1.40€ - 3.85€
Specifica
Autoclavabile | Yes |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
Colore | White |
Rivestimento | PTFE |
Materiale | Alnico Magnet |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15326267
|
Fisherbrand™
|
0.375 in. | 9.5 mm | 1.5 in. | 38.1 mm |
2.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15439064
|
Fisherbrand™
|
0.31 in. | 8 mm | 1 in. | 25.4 mm |
3.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15545594
|
Fisherbrand™
|
0.125 in. | 3.2 mm | 0.5 in. | 12.7 mm |
3.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15489064
|
Fisherbrand™
|
0.31 in. | 8 mm | 2 in. | 50.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Octagon magnetic stirring bars with integral pivot ring are the most commonly used shape for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
- Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
- Pivot ring aids in reducing friction and chattering
- Autoclavable
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
Specifica
Yes | |
White | |
Alnico Magnet |
ISO 9001:2008 | |
PTFE |