Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags, with Indicator
Codice prodotto. 18326533 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
28 cm
48 cm
58.4 cm
89 cm
119 cm
Larghezza (sistema metrico):
21.5 cm
36 cm
48.2 cm
63.5 cm
97 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
18326533 119 cm 97 cm pezzi 100
18578056 58.4 cm 48.2 cm pezzi 200
18396503 48 cm 36 cm pezzi 200
18326513 89 cm 63.5 cm pezzi 200
18538066 28 cm 21.5 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 18326533
Spedizione stimata: 04-01-2027
Printed in English and Spanish.
Printed in English and Spanish
  • Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
  • Come with wire-tie closures
  • With sterilization indicator
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D1709, Dart impact
Tipo di chiusura Wire Tie
Colore Orange
Dimensioni (L x P) 47 x 38 in. (119 x 97 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 119 cm
Larghezza (sistema metrico) 97 cm
Autoclavabile Autoclavable
Larghezza (sistema imperiale) 38 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 47 in.
Materiale Polypropylene
Product Type Biohazard Waste Bags with indicator
Temperatura (sistema metrico) 140°C