Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable HD Biohazard Waste Bags
Codice prodotto. 18386533 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 12 in.
30 x 24 in.
35 x 24 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
18386533 24 x 12 in. pezzi 100
18356523 35 x 24 in. pezzi 100
10440633 30 x 24 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18386533
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Biohazard symbol printed bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Impact- and tear-resistant autoclave bags for waste sterilization. Fisherbrand™ Orange Autoclave Bags without Sterilization Indicator are constructed of high-density polyethylene.
  • Impact- and tear-resistant.
  • Bright orange color.
  • High-density polyethylene construction
Compliance
Pass ASTM™ impact- and tear-resistance tests.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM
Tipo di chiusura None
Colore Orange with Black Print
Dimensioni (L x P) 24 x 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Autoclavabile Autoclavable
Include Printed in English
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Spessore 38 micron
Materiale HDPE
Temperatura (sistema metrico) 127°C