Learn More
Fisherbrand™ Pennarelli indelebili
Product Code. 11754386 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Green
Nero
Rosso
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 12
Confezione da 6
Unit Size:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Quantità Unit Size
11754386 Rosso Confezione da 6 pezzi 6
17377629 Assortiti Confezione da 12 pezzi 12
11744386 Nero Confezione da 6 pezzi 6
11774386 Green 6 Pk. pezzi 6
11764386 Blu Confezione da 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Product Code. 11754386
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Scrittura su tutte le superfici
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
  • Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
  • Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
  • An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
  • Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifications
Stile punta 0.3 mm Ultra Fine
Product Type Pennarello indelebile
Colore Rosso
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Marcatori ideali per campioni da laboratorio, vetrini per microscopia, vetrini fotografici, becher in vetro e plastica e sacchetti per campioni in plastica
Quantità Confezione da 6
Larghezza linea (sistema metrico) 0.3 mm