Descrizione
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
- Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
- Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
- An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
- Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifica
Specifica
| Stile punta | 0.3 mm Ultra Fine |
| Product Type | Pennarello indelebile |
| Colore | Blu |
| Materiale | Acciaio inox |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marcatori ideali per campioni da laboratorio, vetrini per microscopia, vetrini fotografici, becher in vetro e plastica e sacchetti per campioni in plastica |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Larghezza linea (sistema metrico) | 0.3 mm |