Learn More
Fisherbrand™ Pennarelli indelebili
Codice prodotto. 11774386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Green
Nero
Rosso
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 12
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità unitSize
11774386 Green 6 Pk. pezzi 6
17377629 Assortiti Confezione da 12 pezzi 12
11744386 Nero Confezione da 6 pezzi 6
11764386 Blu Confezione da 6 pezzi 6
11754386 Rosso Confezione da 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11774386
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Scrittura su tutte le superfici
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
  • Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
  • Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
  • An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
  • Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifica
Stile punta 0.3 mm Ultra Fine
Product Type Permanent Pen
Colore Green
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags
Quantità 6 Pk.
Larghezza linea (sistema metrico) 0.3 mm