Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni sterili in PETG
Codice prodotto. 12064118 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tipo di chiusura:
Tamper-evident Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
12064118 500 ml Tamper-evident Screw Cap pezzi 12
12074118 125 ml Tamper-evident Screw Cap pezzi 24
12084118 250 ml Tamper-evident Screw Cap pezzi 24
12094118 1000 mL Tamper-evident Screw Cap pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12064118
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile ridurre il rischio di contaminazione incrociata con questi flaconi per terreni sterili monouso
Il flacone per terreni in PETG Fisherbrand è ideale per la preparazione e la conservazione dei terreni.
  • Un'alternativa conveniente e infrangibile ai flaconi in vetro per terreni
  • Apirogeno e non citotossico per proteggere le cellule
  • Le graduazioni in rilievo non si cancellano
  • Realizzato in copoliestere di polietilene tereftalato (PETG) trasparente e leggero che garantisce resistenza agli urti e un'eccellente funzionalità di barriera per i gas
  • La chiusura è in polietilene ad alta densità (HDPE)
  • I flaconi sono confezionati in vassoio termoretraibile per garantire la pulizia
  • La banda termosensibile attorno a collo e tappo dei flaconi garantisce la sterilità dei singoli flaconi fino a quando non viene rimossa
Compliance
Certificazione di sterilità fino a SAL 10-6, USP Classe VI per assicurare la biocompatibilità.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16.9 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) For media preparation and storage
Materiale PETG
Sterilità Sterile
Closure Included Sì
Graduated Yes
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità SAL 10-6, USP Class VI
Monouso Single-use
Product Type Media Bottle