Learn More
Fisherbrand™ Petri Dishes Specialty
Codice prodotto. 17824738 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Deep Dish
Size:
100 x 25mm
Dimensione della confezione:
pezzi 325
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Size Dimensione della confezione
17824738 Deep Dish 100 x 25mm pezzi 325
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17824738
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Add to basket
Multiple sizes and styles for variety of applications
  • All dishes manufactured from virgin medical grade polystyrene
  • All dishes sterilized using e-beam sterilization
  • Deep style petri dishes available - designed for increased media volumes, allowing for longer culture times
  • Contact plates available for collection in environments where contact is required to collect the sample
  • Convenient packaging in easy open sleeves
  • 25 Sleeves/Cs
Specifications
Tipo di chiusura Stackable
Forma del fondo Piatto
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Deep Dish
Bordi Raised Ridge
Imballaggio 13/Sleeve, 25 Sleeves/Cs.
Size 100 x 25mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm