Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Codice prodotto. 17818247 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Noryl sealing cap
Tappo a vite
Colore:
Clear
Translucent
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Colore Materiale unitSize
17818247 500 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17838247 250 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17808247 250 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17868237 250 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17898237 250 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
17878237 500 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17828247 500 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17888237 500 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17818247
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Include Tappo a vite
Materiale Polycarbonate
Lunghezza (sistema metrico) 169mm
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -135 to +135°C
Monouso Single-use
Graduated Yes
Forza max 8250 g (RCF)
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable (121°C)