Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Codice prodotto. 17838247 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Noryl sealing cap
Tappo a vite
Colore:
Clear
Translucent
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Colore Materiale Dimensione della confezione
17838247 250 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17808247 250 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17868237 250 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17898237 250 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
17878237 500 mL Tappo a vite Translucent Polypropylene pezzi 4
17828247 500 mL Noryl sealing cap Clear Polycarbonate pezzi 4
17818247 500 mL Tappo a vite Clear Polycarbonate pezzi 4
17888237 500 mL Noryl sealing cap Translucent Polypropylene pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17838247
In stock
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent
Include Tappo a vite
Materiale Polypropylene
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) 0 to 135°C
Graduated Yes
Forza max 8250 g (RCF)
Bocca Larga
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable (121°C)
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Monouso Single-use
Product Type Centrifuge Bottle